주요 문서
ENA947407881
Enamine
1-(cyclopropylmethyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.24
MDL number:
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-11-13-9-3-1-2-4-10(9)14(11)7-8-5-6-8/h1-4,8H,5-7H2,(H2,12,13)
InChI key
WWFYTACYBRMYFI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392910
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392910
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)