주요 문서
ENA947407522
Enamine
7-bromo-1-oxo-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.07
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-1-oxo-3,4-dihydro-1H-isochromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7BrO4/c11-6-2-1-5-3-8(9(12)13)15-10(14)7(5)4-6/h1-2,4,8H,3H2,(H,12,13)
InChI key
FXGQGTHAFDDSSM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222427
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222427
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)