주요 문서
ENA947400535
Enamine
3-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.15
MDL number:
mp
82-84
Iupac Name
3-(5-methyl-3-isoxazolyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-5-4-6(8-11-5)2-3-7(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
XSJUUJCTQWMNNG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637493
Melting Point
82-84
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637493
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)