주요 문서
ENA947400266
Enamine
7-azabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.19
MDL number:
Iupac Name
7-azabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c8-6(10)7-3-1-5(9-7)2-4-7/h5,9H,1-4H2,(H2,8,10)
InChI key
LBHZGHUNVOVHCV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637522
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637522
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)