주요 문서
ENA947399131
Enamine
3-(prop-2-en-1-yl)oxetane-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.15
MDL number:
Iupac Name
3-allyloxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-2-3-7(6(8)9)4-10-5-7/h2H,1,3-5H2,(H,8,9)
InChI key
CYVULQRUAMWRHC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624834
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624834
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)