주요 문서
ENA947393595
Enamine
1-methyl-1H-indole-7-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.24
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-1H-indole-7-thiol
Inchi Code
1S/C9H9NS/c1-10-6-5-7-3-2-4-8(11)9(7)10/h2-6,11H,1H3
InChI key
PUAXFZQURPCASQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384734
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384734