주요 문서
ENA947393435
Enamine
3-amino-4-chloro-N-(2,2-dimethylpropyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.73
MDL number:
Iupac Name
3-amino-4-chloro-N-neopentylbenzamide
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O/c1-12(2,3)7-15-11(16)8-4-5-9(13)10(14)6-8/h4-6H,7,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
VYUALZYOEHNFNJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366555
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366555
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)