주요 문서
ENA947393179
Enamine
1-(oxiran-2-yl)cyclopentan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.17
MDL number:
Iupac Name
1-(oxiran-2-yl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c8-7(6-5-9-6)3-1-2-4-7/h6,8H,1-5H2
InChI key
DDGASQGDKHNCQV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344194