주요 문서
ENA947393129
Enamine
3-(2-fluorophenoxy)aniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.68
MDL number:
Iupac Name
3-(2-fluorophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10FNO.ClH/c13-11-6-1-2-7-12(11)15-10-5-3-4-9(14)8-10;/h1-8H,14H2;1H
InChI key
GDFZEFWWCGXSJL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391780
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391780
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)