주요 문서
ENA947392423
Enamine
3-bromo-1-methoxypyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.03
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-1-methoxy-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C5H8BrNO2/c1-9-7-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
ZIGBEYWHKOXLDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302058
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302058
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)