Iupac Name
6-bromo-2-chloro-3-methylquinazolin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2O/c1-13-8(14)6-4-5(10)2-3-7(6)12-9(13)11/h2-4H,1H3
InChI key
RQXHWZPREUAPKS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374047
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374047
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.