주요 문서
ENA947390208
Enamine
2-{5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl}ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.64
MDL number:
Iupac Name
2-(5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c10-7-3-6-4-8(1-2-13)12-9(6)11-5-7/h3-5,13H,1-2H2,(H,11,12)
InChI key
QGDWPEWWNHRFOU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651094
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651094
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)