주요 문서
ENA947389701
Enamine
(5-ethyl-1,3-oxazol-2-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.14
MDL number:
Iupac Name
(5-ethyloxazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-2-5-3-7-6(4-8)9-5/h3,8H,2,4H2,1H3
InChI key
ITHYTRRURGUBCW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645419
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645419
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)