주요 문서
ENA947389390
Enamine
(2E)-3-(1H-pyrrol-2-yl)prop-2-enoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.14
MDL number:
Iupac Name
(2E)-3-(1H-pyrrol-2-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO2/c9-7(10)4-3-6-2-1-5-8-6/h1-5,8H,(H,9,10)/b4-3+
InChI key
IMYGTWMJKVNQNY-ONEGZZNKSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624154
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624154
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)