주요 문서
ENA947389159
Enamine
tert-butyl 2-(5-cyano-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.24
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-(5-cyano-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H13N3O4/c1-11(2,3)18-8(15)6-14-5-7(4-12)9(16)13-10(14)17/h5H,6H2,1-3H3,(H,13,16,17)
InChI key
BOMPXFVSVXHPGE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315582
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315582
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)