주요 문서
ENA947388964
Enamine
1-aminospiro[2.3]hexan-5-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.62
MDL number:
Iupac Name
1-aminospiro[2.3]hexan-5-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c7-5-3-6(5)1-4(8)2-6;/h4-5,8H,1-3,7H2;1H
InChI key
NDQGBGHWUCVMJS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624143
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624143
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)