주요 문서
ENA947388832
Enamine
1-cyclobutyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.25
MDL number:
Iupac Name
1-cyclobutyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H11N3O2S/c8-13(11,12)7-4-9-10(5-7)6-2-1-3-6/h4-6H,1-3H2,(H2,8,11,12)
InChI key
YTOPMPJSSDXMOH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393824
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393824
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)