주요 문서
ENA947388748
Enamine
rac-3-[(2R,4S)-4-(methoxycarbonyl)oxolan-2-yl]propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.21
MDL number:
Iupac Name
3-((2R,4S)-4-(methoxycarbonyl)tetrahydrofuran-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H14O5/c1-13-9(12)6-4-7(14-5-6)2-3-8(10)11/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m0/s1
InChI key
XUZCZKHANXNOET-NKWVEPMBSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365182
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365182
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)