주요 문서
ENA947388350
Enamine
2-methylcyclopentane-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.24
MDL number:
Iupac Name
2-methylcyclopentanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H13NO2S/c1-5-3-2-4-6(5)10(7,8)9/h5-6H,2-4H2,1H3,(H2,7,8,9)
InChI key
BQGPGOFKWJSWSV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277322
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277322
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)