주요 문서
ENA947388297
Enamine
(thiophen-3-yl)methanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.25
MDL number:
Iupac Name
3-thienylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7NO2S2/c6-10(7,8)4-5-1-2-9-3-5/h1-3H,4H2,(H2,6,7,8)
InChI key
SLVRRTVTWLZQSL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272763
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272763
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)