주요 문서
ENA947388242
Enamine
tert-butyl N-(2-aminoethoxy)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.22
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (2-aminoethoxy)carbamate
Inchi Code
1S/C7H16N2O3/c1-7(2,3)12-6(10)9-11-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI key
UEHXCXYDRJQNEX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223016
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223016
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)