주요 문서
ENA947388204
Enamine
methyl 2-nitropropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.1
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-nitropropanoate
Inchi Code
1S/C4H7NO4/c1-3(5(7)8)4(6)9-2/h3H,1-2H3
InChI key
UHXOPEVCNMQIAA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208460
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208460
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)