주요 문서
ENA947388090
Enamine
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
Iupac Name
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-12-6-9(7-13)10(11-12)8-4-2-3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
GHQGKTGUNDFKTG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78704
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78704
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)