주요 문서
ENA947386014
Enamine
N-(3-methylphenyl)benzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.32
MDL number:
mp
95-96
Iupac Name
N-(3-methylphenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c1-11-6-5-7-12(10-11)14-17(15,16)13-8-3-2-4-9-13/h2-10,14H,1H3
InChI key
HZGIAHQDIKAYKS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15979
Melting Point
95-96
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15979
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)