주요 문서
ENA946842310
Enamine
rac-[(1R,5S)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-1-yl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
113.16
MDL number:
Iupac Name
((1S,5R)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H11NO/c7-3-6-1-5(6)2-8-4-6/h5H,1-4,7H2/t5-,6-/m0/s1
InChI key
GFWCRAOJLDHNKN-WDSKDSINSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384690
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384690
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)