주요 문서
ENA946840467
Enamine
3-(2-chloro-6-fluorophenyl)propanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.61
MDL number:
Iupac Name
3-(2-chloro-6-fluorophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H7ClFN/c10-8-4-1-5-9(11)7(8)3-2-6-12/h1,4-5H,2-3H2
InChI key
RFRIAUVPCSRKFU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384223
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384223
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)