주요 문서
ENA946840454
Enamine
4-(2-methylpropyl)oxolan-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.2
MDL number:
Iupac Name
4-isobutyldihydrofuran-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-6(2)3-7-4-10-5-8(7)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
NASALXLNFXKXLP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384174
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)