주요 문서
ENA946840419
Enamine
2-(3-methanesulfonylbenzenesulfonamido)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.32
MDL number:
Iupac Name
((3-(methylsulfonyl)phenyl)sulfonyl)glycine
Inchi Code
1S/C9H11NO6S2/c1-17(13,14)7-3-2-4-8(5-7)18(15,16)10-6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
TWZMMDHMWWSHOH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384067
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384067
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)