주요 문서
ENA946840246
Enamine
3-(oxan-4-yl)azepane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.29
MDL number:
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)azepane
Inchi Code
1S/C11H21NO/c1-2-6-12-9-11(3-1)10-4-7-13-8-5-10/h10-12H,1-9H2
InChI key
SUVDCNQDCJXNDX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381158
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381158
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)