주요 문서
ENA946840007
Enamine
2-(3-methylpyrazin-2-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
133.15
MDL number:
Iupac Name
(3-methyl-2-pyrazinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-6-7(2-3-8)10-5-4-9-6/h4-5H,2H2,1H3
InChI key
DREORYDCTFSZDY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379022
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379022
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)