주요 문서
ENA946839959
Enamine
3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-thione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.18
MDL number:
mp
76-81
Iupac Name
3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-thione
Inchi Code
1S/C6H6O2S/c1-4-6(7)5(9)2-3-8-4/h2-4H,1H3
InChI key
QDPNJMXYGUSSML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378903
Melting Point
76-81
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378903
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)