주요 문서
ENA946839950
Enamine
2-(aminomethyl)-3-fluorophenol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.61
MDL number:
Iupac Name
2-(aminomethyl)-3-fluorophenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8FNO.ClH/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9;/h1-3,10H,4,9H2;1H
InChI key
YFUCBSZFLACUEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378884
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378884
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)