주요 문서
ENA946839919
Enamine
5-bromo-2-(piperidin-3-yl)pyrimidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.58
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-(piperidin-3-yl)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12BrN3.ClH/c10-8-5-12-9(13-6-8)7-2-1-3-11-4-7;/h5-7,11H,1-4H2;1H
InChI key
YDQAMECADOWLFD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384101
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384101
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)