주요 문서
ENA946839869
Enamine
(2S)-3-amino-2-methoxypropanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.58
MDL number:
Iupac Name
(S)-3-amino-2-methoxypropanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-3(2-5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
CUAOFORMZOQXFC-DFWYDOINSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381108
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381108
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)