주요 문서
ENA946839846
Enamine
rac-tert-butyl N-{[(1R,2S,5S)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-yl]methyl}carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (((1R,2S,5S)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(13)12-6-7-4-5-8-9(7)14-8/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-,9+/m0/s1
InChI key
YECDILQHQJBHKH-XHNCKOQMSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-380861
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-380861
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)