주요 문서
ENA946835408
Enamine
5-bromo-2-cyclobutylpyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.08
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-cyclobutylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c9-7-4-10-8(11-5-7)6-2-1-3-6/h4-6H,1-3H2
InChI key
GGRDQVNIRHJZCI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373868
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373868
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)