주요 문서
ENA946833912
Enamine
3-amino-4-nitronaphthalene-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.2
MDL number:
mp
243-244
Iupac Name
3-amino-4-nitro-2-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O4/c12-9-8(11(14)15)5-6-3-1-2-4-7(6)10(9)13(16)17/h1-5H,12H2,(H,14,15)
InChI key
VWOXDFIGNUTZAK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370874
Melting Point
243-244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370874
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)