주요 문서
ENA946832274
Enamine
3-bromo-2-hydroxypropanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.97
MDL number:
mp
89-94
Iupac Name
3-bromo-2-hydroxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H5BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)
InChI key
UKORLVILOUWVTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189697
Melting Point
89-94
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189697
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)