주요 문서
ENA946832191
Enamine
2,6-dibromo-4-(hydroxymethyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.93
MDL number:
mp
115-117
Iupac Name
2,6-dibromo-4-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H6Br2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,10-11H,3H2
InChI key
UOJKSRWAJLJIOJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365651
Melting Point
115-117
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365651
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)