주요 문서
ENA946832064
Enamine
2-(4-fluorophenyl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.23
MDL number:
mp
110-114
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H13FN2/c11-9-3-1-8(2-4-9)10-7-12-5-6-13-10/h1-4,10,12-13H,5-7H2
InChI key
NZAKSEMIIIZYEM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342327
Melting Point
110-114
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342327
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)