주요 문서
ENA946831917
Enamine
3-methylcyclohexyl methanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.28
MDL number:
Iupac Name
3-methylcyclohexyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H16O3S/c1-7-4-3-5-8(6-7)11-12(2,9)10/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
DJEAINHKOPMWTP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322201
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322201
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)