주요 문서
ENA946831862
Enamine
5-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
Iupac Name
5-methoxy-1-indanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-14-8-3-5-9-7(6-8)2-4-10(9)11(12)13/h3,5-6,10H,2,4H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
KWQZTFAAOCBAHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316238
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316238
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)