주요 문서
ENA946831630
Enamine
tert-butyl[(chlorosulfonyl)imino]methyl-lambda6-sulfanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.74
MDL number:
Iupac Name
(tert-butyl-(methylene)sulfinyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C5H12ClNO3S2/c1-5(2,3)11(4,8)7-12(6,9)10/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
InChI key
IOLAZEDKTAMRRJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366527
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366527
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)