주요 문서
ENA946831579
Enamine
2-[6-(difluoromethoxy)-1-benzofuran-3-yl]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.18
MDL number:
Iupac Name
2-(6-(difluoromethoxy)benzofuran-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H8F2O4/c12-11(13)17-7-1-2-8-6(3-10(14)15)5-16-9(8)4-7/h1-2,4-5,11H,3H2,(H,14,15)
InChI key
HTVJBHLFHJDBSG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365745
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365745
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)