주요 문서
ENA946831524
Enamine
6-amino-7-bromo-2,3-dihydro-1lambda6-benzothiophene-1,1-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.13
MDL number:
Iupac Name
6-amino-7-bromo-2,3-dihydrobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2S/c9-7-6(10)2-1-5-3-4-13(11,12)8(5)7/h1-2H,3-4,10H2
InChI key
RGLJRDKNNQWMOX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322493
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322493