주요 문서
ENA769517848
Enamine
ethyl 3-cyclopropylprop-2-ynoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.17
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-cyclopropylpropiolate
Inchi Code
1S/C8H10O2/c1-2-10-8(9)6-5-7-3-4-7/h7H,2-4H2,1H3
InChI key
YQKWSKCBPAMHEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91269
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91269
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)