주요 문서
ENA769517798
Enamine
2-cyclopentyl-2-oxoacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.15
MDL number:
mp
47-48
Iupac Name
cyclopentyl(oxo)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H10O3/c8-6(7(9)10)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChI key
JKWQNZHDFGTRMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57258
Melting Point
47-48
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57258
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)