주요 문서
ENA769517777
Enamine
3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.16
MDL number:
Iupac Name
3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]-1-propanol
Inchi Code
1S/C4H7F3OS/c5-4(6,7)9-3-1-2-8/h8H,1-3H2
InChI key
NBIMKNKDPOKPIK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378202
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)