주요 문서
ENA769517505
Enamine
4-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)piperidin-4-ol dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.16
MDL number:
Iupac Name
4-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)piperidin-4-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3O.2ClH/c1-12-7-6-11-8(12)9(13)2-4-10-5-3-9;;/h6-7,10,13H,2-5H2,1H3;2*1H
InChI key
MFXMGHURJVOUGN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374269
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374269
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)