주요 문서
ENA769517450
Enamine
[5-chloro-2-(3,4-dimethylphenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
298.21
MDL number:
Iupac Name
(5-chloro-2-(3,4-dimethylphenoxy)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H16ClNO.ClH/c1-10-3-5-14(7-11(10)2)18-15-6-4-13(16)8-12(15)9-17;/h3-8H,9,17H2,1-2H3;1H
InChI key
JSVOUVRXZJKSHP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373673
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373673
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)